Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 38,80 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,70 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 122,00 |
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.05 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
610 °C
potency
2450 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
259 °C/1013 hPa
mp
24-27 °C
transition temp
flash point 115 °C
solubility
0.018 g/L
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 24 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 28 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay ≥99% | assay ≥99.9% (GC) |
| grade synthesis grade | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - | grade - |
| solubility 0.018 g/L | solubility - | solubility alcohol: soluble(lit.), benzene: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), glacial acetic acid: soluble(lit.), water: insoluble(lit.) | solubility - |
| form solid | form - | form crystalline | form solid |
| density 1.07 g/cm3 at 20 °C | density 1.073 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.073 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.073 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenylether
wgk
WGK 2
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B