Fortfahren mit
8.14874
2-Methyl-2-butene
(mixture of isomers) for synthesis
Synonym(e):
2-Methyl-2-butene, Isoamylene, Trimethylethylene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 32,00
€ 24,00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,80
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
€ 78,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 719,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
247-975-0
NACRES:
NA.22
Assay:
83.0-88.0% (GC)
Form:
liquid
€ 24,00
Listenpreis€ 32,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
513 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
83.0-88.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
290 °C
potency
1000-1700 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1-9 % (v/v)
kinematic viscosity
0.29 cSt(20 °C)
mp
-134 °C
transition temp
flash point -45 °C
density
0.66 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(C)C(=C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h2,4H2,1,3H3
InChI key
MHNNAWXXUZQSNM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Palladium-Catalyzed Pentenylation of Indoles: A study demonstrated the use of 2-Methyl-2-butene in palladium-catalyzed intermolecular dehydrogenative pentenylation of indoles, offering a novel pathway in synthetic chemistry for creating complex molecules (Zhang et al., 2024).
  • Asynchronous Concerted Mechanism: Research explored an asynchronous concerted mechanism in Lewis acid-mediated carbonyl-olefin [2+2] cycloaddition involving 2-Methyl-2-butene, providing insights into reaction dynamics and stereochemical outcomes in organic synthesis (Li et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): 83.0 - 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.658 - 0.663
2-Methyl-1-buten (GC, area%): 12.0 - 17.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.4108974572386262
assay
83.0-88.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
95%
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
0.66 g/cm3 at 20 °C
density
0.824 g/cm3 at 20 °C
density
0.666 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
-134 °C
mp
-28 °C
mp
-
mp
−134 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-49.0 °F
flash_point_c
-45 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814874025004022536733197
814874002504022536733180
814874100004022536733203
814874902504027269144494