Merck
86262
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-buten
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
β-Isoamylen, Amylen
Größe auswählen
50 ML
€ 47,00
250 ML
€ 106,00
1 L
€ 334,00
€ 47,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
€ 47,00
250 ML
€ 106,00
1 L
€ 334,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.13
Beilstein:
1361353
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 47,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
2.4 (vs air)
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Expl.-Gr.
8.7 %
Brechungsindex
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.388
bp
35-38 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−134 °C (lit.)
Dichte
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
InChIKey
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2-Methyl-2-buten ist ein trisubstituiertes Olefin. Es fungiert als Gast und bildet stabile feste Wirts-Gast-Komplexe mit selbstassemblierten Benzophenon-bis-Harnstoff-Makrozyklen.[1] Der Einfluss von aktivem Chlor auf die Photooxidation von 2-Methyl-2-buten wurde untersucht.[2] Die photosensibilisierte Oxidation von 2-Methyl-2-buten, das auf dem internen Gerüst von Zeolith Na-ZSM-5 adsorbiert ist, wurde untersucht.[3] Die Gasphasenreaktion von 2-Methyl-2-buten mit Ozon wurde untersucht.[4] Die Kinetik der Flüssigphasen-Alkylierung von 3-Methylthiophen mit 2-Methyl-2-buten auf geträgerter Phosphorsäure wurde beschrieben.[5]
[5]2-Methyl-2-buten wird ultraviolett bestrahlt, was zur Bildung von Trimethylenoxiden führt.[6]
Anwendung
2-Methyl-2-buten kann als Vorläufer von Peroxyacetylnitrat für Kalibrierungszwecke eingesetzt werden.[4]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F
Flammpunkt (°C)
-20 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Light-catalyzed organic reactions. I. The reaction of carbonyl compounds with 2-methyl-2-butene in the presence of ultraviolet light
Buchi G, et al.
Journal of the American Chemical Society, 76, 4327-4331 (1954)
Kinetics and mechanism of liquid-phase alkylation of 3-methylthiophene with 2-methyl-2-butene over a solid phosphoric acid.
Belliere V, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 64(3), 254-261 (2006)
Gas-phase reaction of ozone with 2-methyl-2-butene: Dicarbonyl formation from Criegee biradicals.
Grosjean D.
Environmental Science & Technology, 24(9), 1428-1432 (1990)
Light-catalyzed organic reactions. I. The reaction of carbonyl compounds with 2-methyl-2-butene in the presence of ultraviolet light
Buchi G, et al.
Journal of the American Chemical Society, 76, 4327-4331 (1954)
Mehdi Nabi et al.
Journal of AOAC International, 103(5), 1243-1249 (2020-11-27)
A simple, rapid, selective and sensitive sample preparation and derivatization method was performed for determination of bromate ions in water by means of dispersive liquid-liquid extraction (DLLE) by gas chromatography-electron capture detection (GC-ECD). This method is based on 2-methyl-2-butene derivatization
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf