Fortfahren mit
8.14767
n-Tetradecan
for synthesis
Synonym(e):
n-Tetradecan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,80
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H30
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.39
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
211-096-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 29,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.55 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
202 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.5-6.5 % (v/v)
kinematic viscosity
3 cSt(40 °C)
mp
6 °C
transition temp
flash point 102 °C
solubility
<0.0001 g/L
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI key
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Skalierung der Transporteigenschaften von Nanofluiden für Wärmeübertragungsanwendungen: Erläutert die Verwendung von n-Tetradecan in Nanofluiden für Wärmeübertragungsanwendungen, validiert durch experimentelle Daten (Prado et al., 2024).
  • Verbesserung der Frost-Tausalz-Beständigkeit von Beton: Studien zur Einkapselung von n-Tetradecan in einem Phasenübergangsverbundmaterial zur Verbesserung der Frost-Tausalz-Beständigkeit von Beton (Li et al., 2024).
  • Dichte und Schallgeschwindigkeit von flüssigen Gemischen: Liefert Messungen von Dichte und Schallgeschwindigkeit in Gemischen einschließlich n-Tetradecan, mit Auswirkungen auf die thermodynamische Modellierung (Hevia et al., 2024).
  • Thermische Volumenausdehnung: Untersucht thermische Volumenänderungen in n-Tetradecan mithilfe mehrerer Messtechniken und verbessert so das Verständnis der Materialeigenschaften bei Temperaturänderungen (Klingler et al., 2024).
  • Hochdruck-Phasenverhalten binärer Systeme: Untersucht das Phasenverhalten von n-Tetradecan-Gemischen unter hohem Druck – ein relevanter Aspekt für Verfahrenstechnik und Materialwissenschaften (Du Plessis et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,761–0,765
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
87140172456589926
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
<0.0001 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
density
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Tetradecan
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814767005004022536623108
814767025004022536623115