Fortfahren mit
87140
Tetradecan
olefin free, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
n-Tetradecane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)12CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.39
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-096-0
Beilstein/REAXYS Number:
1733859
MDL number:
eCl@ss:
39010124
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 39,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
6.83 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 76.4 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
455 °F
refractive index
n20/D 1.429
bp
252-254 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI key
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetradecane can be used for the synthesis of thermally stable nano-encapsulated phase change materials (NEPCMs), exhibiting thermal energy storage and heat transfer enhancement applications. It can also be used as an n-alkane model for the study of ignition time measurements for larger n-alkanes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
87189T9805172456
description
olefin free, ≥99.0% (GC)
description
≥97.0% (GC)
description
technical grade, 92%
description
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
92%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
252-254 °C (lit.)
bp
251 °C (lit.)
bp
251 °C (lit.)
bp
252-254 °C (lit.)
density
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.429
refractive index
n20/D 1.436
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetradecan
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)