Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 543,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
liquid
transition temp
flash point 79 °C
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
- Phasenselektive Gelierung bei Raumtemperatur zur Entfernung organischer Schadstoffe: Diese Studie stellt einen neuartigen Gelierungsansatz unter Verwendung eines o-Dichlorbenzol/Phenol-Gemisches zur wirksamen Entfernung von Schadstoffen wie Nitrobenzol und Farbstoffmolekülen aus biphasischen Gemischen vor (J Zhang et al., 2019).
- Robuste katalytische Systeme zur Zerstörung von Chlorbenzol: Eine Studie, in der die katalytische Zerstörung von Chlorbenzol durch die Verwendung von o-Dichlorbenzol/Phenol verbessert wurde, um Umweltverschmutzungsprobleme anzugehen (L Li et al., 2021).
- Katalytische Hydroxylierung von Benzol zu Phenol: Der Artikel erörtert die spezifische Erhöhung der katalytischen Aktivität durch einen Dikupfer-Kern unter Verwendung einer 1:1-Mischung aus o-Dichlorbenzol und Phenol, um eine selektive Hydroxylierung von Benzol zu Phenol zu erreichen (T Tsuji et al., 2017).
- Verbesserte Trennleistung bei der Gaschromatographie: Diese Forschungsarbeit untersucht die Verwendung von Triptycen-basierten stationären Phasen zur Verbesserung der Trennung von o-Dichlorbenzol und Phenol und führt so zu einer Verbesserung der analytischen Methoden in der Chemie (J He et al., 2019).
Analysis Note
Wasser (K. F.): ≤ 200 ppm
Dichlorbenzolgehalt (GC, Gew.-%): 48,0–52,0 %
Farblose Flüssigkeit: entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.18 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 1.11 g/cm3 at 20 °C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| transition temp flash point 79 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp flash point 27 °C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F
flash_point_c
79 °C
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin, Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8147652500 | 04022536623047 |