Fortfahren mit
33514
Phenol – 1,1,2,2-Tetrachlorethan-Mischung
60:40% (w/w)
Synonym(e):
1,1,2,2,-Tetrachlor-ethan–Phenol-Mischung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 413,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Assay:
59.5—60.5% (GC)
€ 413,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
59.5—60.5% (GC)
form
liquid
composition
phenol, 59.5-60.5 wt. % GC , tetrachloroethane, 39.5-40.5 wt. % GC
color
clear colorless
SMILES string
ClC(Cl)C(Cl)Cl.Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.C2H2Cl4/c7-6-4-2-1-3-5-6;3-1(4)2(5)6/h1-5,7H;1-2H
InChI key
SLJYHQQNQRQZDO-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Achtung! Dieser Artikel fällt unter die Chemikalienverbotsverordnung vom 14.10.93. Verwendung und Inverkehrbringen ist nur unter den dort genannten Voraussetzungen erlaubt.
Dieses Lösungsmittel ist nach Gebrauch einer Verwertung oder Entsorgung zuzuführen! Unsachgemässe Beseitigung gefährdet die Umwelt!
Nach Gebrauch ist jede Beimischung von Fremdstoffen oder Lösemitteln anderer Art verboten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3352235870376258
description
60:40% (w/w)
description
1:1, 49.5-50.5% phenol basis (GC), 49.5-50.5% 1,2-dichlorbenzene basis (GC)
description
≥99.5 atom % D
description
suitable for electron microscopy, pellets (fast-melting)
assay
59.5—60.5% (GC)
assay
-
assay
≥99% (CP)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
pellets (fast-melting)
color
clear colorless
color
-
color
-
color
-
composition
tetrachloroethane, 39.5-40.5 wt. % GC , phenol, 59.5-60.5 wt. % GC
composition
1,2-dichlorbenzene, 49.5-50.5% GC , phenol, 49.5-50.5% GC
composition
-
composition
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-34-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)