Fortfahren mit
8.14725
Toluol-4-Sulfonsäuremonohydrat
for synthesis
Synonym(e):
Toluol-4-Sulfonsäuremonohydrat, p-Toluolsulfonsäure, Toluolsulfonsäure, PTSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,70
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 639,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O3S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.20 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-180-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
crystals
Solubility:
750 g/L
€ 35,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
crystals
autoignition temp.
600 °C
potency
2570 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
bp
140 °C/27 hPa
mp
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
transition temp
flash point 180 °C
solubility
750 g/L
bulk density
510 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C.[O+H3]
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthese und Charakterisierung von mit Toluolsulfonsäure (TSA) dotierten Polypyrrol-Nanopartikeln: Auswirkung der Dotierstoffkonzentrationen: Diese Studie untersucht die Wirkung verschiedener Konzentrationen von para-Toluolsulfonsäure auf die Eigenschaften von Polypyrrol-Nanopartikeln und liefert Erkenntnisse zur Optimierung von leitfähigen Polymeren für Anwendungen in elektronischen Geräten und Sensoren (Alva et al., 2016).
Analysis Note
Assay (acidimetrisch, berechnet auf wasserfreie Substanz): ≥ 98,0 %
Wasser (K. F.): 8,0–12,0 %
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4028858986627815
form
crystals
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
750 g/L
solubility
H2O: 10g + 50 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
analytical standard
grade
-
pH
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
pH
-
pH
-
pH
-
mp
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
103-106 °C (lit.)
mp
103-106 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluol-4-Sulfonsäuremonohydrat
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814725902504027269983376
814725500004022536929125
814725010004022536422671
814725100004022536422688
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf