Fortfahren mit
402885
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
ACS reagent grade, ≥98.5%, solid
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, PTSA monohydrate, TsOH monohydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4SO3H · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-180-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3568023
Assay:
≥98.5%
Concentration:
≥98.5%
Form:
solid
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat, ACS reagent, ≥98.5%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
5.9 (vs air)
assay
≥98.5%
form
solid
concentration
≥98.5%
clarity of soln
passes test
impurities
9.5-11.5% water
ign. residue
≤0.1%
mp
103-106 °C (lit.)
solubility
H2O: 10g + 50 mL, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.3%
cation traces
Fe: ≤0.01%, Na: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
functional group
tosylate
SMILES string
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
General description
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, ein Oxoniumsalz, ist ein preiswerter und leicht zu handhabender organischer Katalysator, der in der organischen Synthese eingesetzt wird. Die Untersuchung seiner kristallinen Struktur zeigt, dass es mit der Raumgruppe P21/c monoklin ist. Seine Löslichkeit in wässrigen Schwefelsäurelösungen wurde untersucht.
Application
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat (p-TsOH·H2O) kann bei der Synthese von Folgendem als Katalysator verwendet werden:
  • Unsymmetrischen Benzolen
  • Hochgradig substituierten Piperidinen
  • 1,3,5-trisubstituierten Benzolen durch Trimerisierung von Alkinen
  • Triazolochinazolinon- und Benzimidazochinazolinon-Derivaten
  • 1,3,5-trisubstituierten Pyrazol-Derivaten[1]
  • Selenierten Keten-Dithioacetalen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
27815T359201.09613
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
concentration
≥98.5%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
assay
≥98.5%
assay
≥99% (calc. to H2O free subst.)
assay
≥98%
assay
≥99.0% anhydrous basis (acidimetric)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystals
solubility
H2O: 10g + 50 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
750 g/L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Catalytic systems containing p-toluenesulfonic acid monohydrate catalyzed the synthesis of triazoloquinazolinone and benzimidazoquinazolinone derivatives.
Mousavi MR and Maghsoodlou MT.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 145(12), 1967-1973 (2014)
Solubilities of p-Toluenesulfonic Acid Monohydrate and Sodium p-Toluenesulfonate in Aqueous Sulfuric Acid Solutions and Its Application for Preparing Sodium p-Toluenesulfonate.
Zhao W, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(51), 18466-18471 (2013)
One-pot synthesis of unsymmetrical benzils from aryl methyl ketones and arenes in the presence of selenous acid catalysed by p-toluenesulfonic acid monohydrate.
Kharkongor I, et al.
Tetrahedron Letters, 53(23), 2837-2841 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
402885-100G04061835555093
402885-500G04061835562954
402885-5G04061831986129
402885-2.5KG04065273544107
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Tempe, AZ
    • Reviews 2
    • Votes 5
    5 out of 5 stars.
    pTsOH
    It was in good conditions and good size, it arrives early
    Helpful?