Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 62,40 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9NaO7 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.12 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
239-065-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
form
powder
mp
137-141 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O.O
InChI
1S/C6H10O7.Na.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h1-5,8-11H,(H,12,13);;1H2/q;+1;/p-1/t2-,3+,4-,5-;;/m0../s1
InChI key
ICQRTPLATMRWJI-JLWXJWIASA-M
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): +20.0 - +22.0 °
Identity (IR): passes test
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): +20.0 - +22.0 °
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| mp 137-141 °C | mp 170-175 °C | mp 138 °C (dec.) (lit.) | mp 170-175 °C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8147230010 | 04022536529097 |