Fortfahren mit
8.14656
Antimony(III) chloride
for synthesis
Synonym(e):
Antimony(III) chloride, Antimonous acid, Antimony trichloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 285,00
€ 213,75
45 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.380,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl3Sb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-047-2
NACRES:
NA.22
Grade:
synthesis grade
Form:
solid
Solubility:
931 g/L (Hydrolysis)
€ 92,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.16 hPa ( 20 °C)
form
solid
bp
233 °C/1013 hPa
mp
73 °C
solubility
931 g/L (Hydrolysis)
density
3.14 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C22H23ClN2O8.3ClH.Sb/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;;;;/h4-5,7-8,15,26-27,31-33H,6,24H2,1-3H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3/b20-13+;;;;/t7-,8-,15-,21-,22-;;;;/m0..../s1
InChI key
LIARQHHWPMTMFO-CRPMINNHSA-K
Application
  • The metal halide structure and the extent of distortion control the photo-physical properties of luminescent zero dimensional organic-antimony (iii) halide hybrids: Relevant to material scientists, this research discusses the synthesis of organic-antimony halide hybrids for use in luminescent materials (Biswas et al., 2021).
  • A deep-red-emission antimony (iii) chloride with dual-cations: This study is particularly relevant to material science, detailing the synthesis and luminescent properties of a novel antimony(III) chloride complex, highlighting its potential in optoelectronic applications (Peng et al., 2021).
  • Antimony (III) halide compounds of thioureas: Structures and biological activity: This article focuses on the biological activities of antimony(III) halide complexes, pertinent to medicinal chemists interested in novel therapeutic agents (Han et al., 2014).
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2157831.078388.07837
form
solid
form
crystals or chunks
form
solid
form
liquid
solubility
931 g/L (Hydrolysis)
solubility
-
solubility
931 g/L (Hydrolysis)
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
density
3.14 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
3.14 g/cm3 at 20 °C
density
2.35 g/cm3 at 20 °C
mp
73 °C
mp
73.4 °C (lit.)
mp
73 °C
mp
3-4 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Antimony(III) chloride
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c