Merck
8.07837
Sigma-Aldrich
Antimony(V) chloride
for synthesis
Synonym(e):
Antimony(V) chloride, Antimony pentachloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl5Sb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-601-8
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
1115 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
3-4 °C
Dichte
2.35 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/5Cl.Sb
InChIKey
WCEPFCFFCMELSL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): ≥ 98.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable