Fortfahren mit
8.14441
Hydroxylamin
(50% solution in water) for synthesis
Synonym(e):
HDA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,90
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352402
Form:
liquid
€ 38,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
14 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
215 °C
pH
10.6 (20 °C in H2O)
kinematic viscosity
1.435 cSt(25 °C)
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Elektrophile aus Hydroxylamin abgeleitete Reagenzien: Untersucht die Verwendung von aus Hydroxylamin abgeleiteten Reagenzien in katalysierten Aminierungsreaktionen zur Herstellung ungeschützter Amine (Gasser et al., 2022).
  • Hydroxylamin bei fortgeschrittenen Oxidationsprozessen: Erörtert seine Anwendung in der Wasseraufbereitung, insbesondere durch die Erzeugung von reaktiven Zwischenprodukten (Duan et al., 2021).
  • Verbesserte elektrochemische Sensoren für Hydroxylamin: Erläutert die Entwicklung von Sensoren für den Nachweis von Hydroxylamin in Wasser und hebt ihre praktischen Anwendungen in der Umweltüberwachung hervor (Foroughi et al., 2014).
Analysis Note
Gehalt (manganometrisch): 47,0– 53,0 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,120–1,123
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
438227467804HPA048723
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
density
1.078 g/mL at 25 °C
density
1.078 g/mL at 25 °C
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
autoignition temp.
215 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
kinematic viscosity
1.435 cSt(25 °C)
kinematic viscosity
-
kinematic viscosity
-
kinematic viscosity
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Blood, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814441050004022536414355
814441010004022536414348