Fortfahren mit
467804
Hydroxylamin -Lösung
50 wt. % in H2O, 99.999%
Synonym(e):
HDA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,10
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
33.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
232-259-2
MDL number:
Assay:
99.999%
€ 56,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.999%
concentration
50 wt. % in H2O
bp
107 °C
density
1.078 g/mL at 25 °C
SMILES string
NO
InChI
1S/H3NO/c1-2/h2H,1H2
InChI key
AVXURJPOCDRRFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Hydroxylamine solution is widely used as a reducing agent and antioxidant in organic synthesis, polymer industry and water treatment.
Application
Hydroxylamine solution (NH2OH) can be used as a reactant for the preparation of:
  • Primary amides from aldehydes catalyzed by an arene–ruthenium(II) complex.
  • Hydroxyaminoguanidines and carboxamide derivatives of ofloxacin for biological studies.
  • Fe3O4/Au (GoldMag) nanoparticles for antibody immobilization.
Reaktionsmittel für die Herstellung von:
  • Pro-Drug für den kardiovaskulären Wirkstoff Nω-Hydroxy-L-Arginin (NOHA, Stickstoffoxidvorläufer)
  • Hydroxyaminoguanidine als Wirkstoffe gegen Krebs
  • Nichtsteroidale 2,3-Dihydrochinolinglukokortikoid-Rezeptoragonisten mit reduzierter Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase(PEPCK)-Transaktivierung
  • Carboxamid-Derivate von Ofloxacin mit verbesserten antimikrobiellen Eigenschaften
  • Analoga von Coumarin-basierten Inhibitoren des TNF-α konvertierenden Enzyms (TACE)
  • HIV-Integrase-Inhibitoren
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
438227HPA048723ZRB1551
description
50 wt. % in H2O, 99.999%
description
50 wt. % in H2O
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
assay
99.999%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.078 g/mL at 25 °C
density
1.078 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
bp
107 °C
bp
>100 °C
bp
-
bp
-
concentration
50 wt. % in H2O
concentration
50 wt. % in H2O
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxylamin -Lösung
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Blood, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Please provide the molarity for Product 467804?
    1 answer
    1. The molarity of a 50% solution for Product 467804 would be 15.1M. This is calculated based on the fact that 1M is equivalent to 33.03 g in 1L