Fortfahren mit
8.14414
Triethoxyoctylsilane
for synthesis
Synonym(e):
Triethoxyoctylsilane, n-Octyltriethoxysilane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H32O3Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.49
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
220-941-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 59,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥96.5% (GC)
form
liquid
potency
5110 mg/kg LD50, oral (Rat), 5142 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
98-99 °C/2.7 hPa
mp
-75.5 °C
transition temp
flash point 109 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OCC)(OCC)(OCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C14H32O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-18(15-6-2,16-7-3)17-8-4/h5-14H2,1-4H3
InChI key
MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.879
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6793054402138.21177
assay
≥96.5% (GC)
assay
97%, 99.99% trace metals basis
assay
97%
assay
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
-75.5 °C
mp
-
mp
-
mp
-2 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
bp
98-99 °C/2.7 hPa
bp
84-85 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
84-85 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
30.8 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814414010004022536413860