Fortfahren mit
8.11689
Kryptofix® 5
for synthesis
Synonym(e):
Kryptofix® 5, 1,13-Bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane, 8,8-(1,4,7,10,13-Pentaoxatridecylene)-diquinoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H28N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
260-674-9
NACRES:
NA.22
Form:
powder
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
powder
reaction suitability
core: crown ether, core: cryptand
mp
72-76 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c2c(ccc1)cccc2OCCOCCOCCOCCOc3c4ncccc4ccc3
InChI
1S/C26H28N2O5/c1-5-21-7-3-11-27-25(21)23(9-1)32-19-17-30-15-13-29-14-16-31-18-20-33-24-10-2-6-22-8-4-12-28-26(22)24/h1-12H,13-20H2
InChI key
GHYUCQLUMXYVRT-UHFFFAOYSA-N
Application
Kryptofix® 5 for synthesis. CAS 57310-75-5, molar mass 448.52 g/mol.
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Legal Information
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.106478.109538.10646
reaction suitability
core: crown ether, core: cryptand
reaction suitability
core: cryptand
reaction suitability
core: cryptand
reaction suitability
core: cryptand, reagent type: reductant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
viscous liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
mp
72-76 °C
mp
70-73 °C
mp
112-115 °C
mp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Crown ethers and cryptands, complexing agents able to selectively bind metal cations, are vital for diverse synthesis and analytical applications.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
811689000504022536403670