Fortfahren mit
8.10646
Kryptofix® 221
for synthesis
Synonym(e):
Kryptofix® 221, 4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]-tricosan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 9.700,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H32N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.44
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
250-592-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
98%
Form:
viscous liquid
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
viscous liquid
reaction suitability
core: cryptand, reagent type: reductant
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21CCOCCN(CCOCCOCC2)CCOCCOCC1
InChI
1S/C16H32N2O5/c1-7-19-8-2-18-5-11-22-15-13-20-9-3-17(1)4-10-21-14-16-23-12-6-18/h1-16H2
InChI key
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
Application
Kryptofix® 221 zur Synthese. CAS-Nr. 31364-42-8, Molmasse 332,43 g/mol.
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 98
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,107 - 1,114
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0,5
Legal Information
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.109538.106478.11689
assay
98%
assay
99%
assay
99%
assay
-
reaction suitability
core: cryptand, reagent type: reductant
reaction suitability
core: cryptand
reaction suitability
core: cryptand
reaction suitability
core: crown ether, core: cryptand
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
form
viscous liquid
form
powder
form
powder
form
powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Crown ethers and cryptands, complexing agents able to selectively bind metal cations, are vital for diverse synthesis and analytical applications.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
810646005004022536900568
810646825004027269278243
810646000104022536403441