Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,60 | |
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 174,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
bp
>360 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
59-61 °C
transition temp
flash point 265 °C
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[As](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C18H15As/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay 97% | assay 97% |
| form powder | form viscous liquid | form powder | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 59-61 °C | mp - | mp 191-193 °C (lit.) | mp - |
| density 1.22 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 1.224 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
603-32-7
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8086530005 | 04022536913018 |
| 8086530025 | 04022536401423 |