909068
Tritolylamine diacrylate
>98%
Synonym(e):
4,4′-di(acrylyloxypropyl)-4″-methyl-triphenylamine
Empfohlene Produkte
Assay
>98% (HPLC)
>98%
Form
viscous liquid
Enthält
150-400 ppm MEHQ as stabilizer
Farbe
yellow to brown
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Tritolylamine diacrylate is a polymerizable charge transport molecule. It can be used for long-life photoconductor coatings in laser printers.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)