Fortfahren mit
8.08384
DL-Tropic acid
for synthesis
Synonym(e):
DL-Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, α-Phenylhydracrylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(C6H5)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
208-465-3
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97.0% (acidimetric)
Form:
powder
€ 80,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
powder
mp
115-118 °C
solubility
20 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
InChI key
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.06913T89206P7251
assay
≥97.0% (acidimetric)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
98%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
20 g/L
solubility
139 g/L
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
crystals
form
-
form
powder
mp
115-118 °C
mp
119-121 °C
mp
116-118 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
808384002504022536399898