Fortfahren mit
8.06913
DL-Mandelsäure
for synthesis
Synonym(e):
DL-Mandelsäure, DL-α-Hydroxyphenylessigsäure, Phenylglycolsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,10
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,20
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 374,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH(OH)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
210-277-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
crystals
€ 43,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.01 Pa ( 50 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
crystals
pH
2.3 (10 g/L in H2O)
mp
119-121 °C
solubility
139 g/L
density
1.31 g/cm3 at 20.2 °C
bulk density
750 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
InChI key
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Kinetik und Mechanismus der Oxidation von Phenylessigsäure und DL-Mandelsäure durch Permanganat in saurem Medium: Diese Studie untersucht die Oxidationsmechanismen von DL-Mandelsäure im Vergleich mit Phenylessigsäure und hebt ihre höhere Reaktivität hervor. (KV Ratnam et al., 2014).
  • In DL-Mandelsäure interkaliertes Zn-Al-geschichtetes Doppelhydroxid: Untersucht ein neuartiges, antimikrobielles geschichtetes Material mit DL-Mandelsäure und die potentiellen Anwendungen in Gesundheitsprodukten (LP Tang et al., 2018).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 % (m)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 116 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 121 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.069148.147371.00382
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.5% (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
139 g/L
solubility
soluble 109.8 g/L
solubility
558 g/L
solubility
-
density
1.31 g/cm3 at 20.2 °C
density
-
density
1.60 g/cm3 at 20 °C
density
1.60 g/cm3 at 20 °C
form
crystals
form
crystals
form
solid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Mandelsäure
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
806913100004022536564302
806913005004027269912956
806913025004022536392059
806913500004027269319304