Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 94,90 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 266,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
230-235 °C/27 hPa
mp
109-112 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 109-112 °C | mp - | mp 109-112 °C (lit.) | mp - |
| bp 230-235 °C/27 hPa | bp - | bp 230-235 °C/20 mmHg (lit.) | bp - |
| form powder | form - | form - | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| potency >5000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c