Fortfahren mit
533491
Tritylchlorid, polymergebunden
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.8 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
Chlor-triphenylmethan, polymer gebunden, Polystyrol querverbunden mit Divinylbenzol, α-chlorbenzhydriliert, Triphenylchlormethan, polymer gebunden, Triphenylmethylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 311,00
€ 233,25
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 233,25
Listenpreis€ 311,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
crosslinking
1 % cross-linked
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: thiol reactive
extent of labeling
1.0-1.8 mmol/g loading
particle size
200-400 mesh
SMILES string
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C19H15Cl.C10H10.C8H8/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-15H;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
TXMWQDFQVWGFTQ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T83801537276485128
description
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.8 mmol/g loading, 1 % cross-linked
description
97%
description
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
description
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
crosslinking
1 % cross-linked
crosslinking
-
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
particle size
200-400 mesh
particle size
-
particle size
100-200 mesh
particle size
100-200 mesh
extent of labeling
1.0-1.8 mmol/g loading
extent of labeling
-
extent of labeling
0.5-1.5 mmol/g loading
extent of labeling
1.0-2.0 mmol/g loading
reaction suitability
reactivity: thiol reactive
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent, reactivity: thiol reactive
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tritylchlorid, polymergebunden
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)