Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 46,70 |
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor density
>4.7 (vs air)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
375 °F
potency
5390 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
pH
7
bp
216 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
transition temp
flash point 106 °C
solubility
soluble >1000 g/L
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.989
Peroxide (als H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay 99% | assay ≥99.7% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade - | grade analytical standard |
| solubility soluble >1000 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| mp −45 °C (lit.) | mp −64 °C (lit.) | mp −45 °C (lit.) | mp −64 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylenglycoldimethylether
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
supp_hazards
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
hcodes
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
112-49-2
112-49-2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8082490250 | 04022536398549 |