Fortfahren mit
8.08157
Thiophen
for synthesis
Synonym(e):
Thiophen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,80
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.14
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-729-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 26,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
80 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
395 °C
potency
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-12.5 % (v/v)
bp
83-84 °C/1013 mbar
mp
-38 °C
transition temp
flash point -9 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[s]1cccc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI key
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,062–1,065
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.18682525936761761
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
solid
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
density
1.15 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
mp
-38 °C
mp
-
mp
>350 °C
mp
37-43 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiophen
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
15.8 °F
flash_point_c
-9 °C