Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 120,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.19
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
226-452-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
transition temp
flash point 105 °C
density
1.15 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)CCO
InChI
1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2
InChI key
VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.160
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.160
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description 98% | description 99% | description 98% |
| assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.15 g/cm3 at 25 °C | density 1.153 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.144 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.205 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| transition temp flash point 105 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?