Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 85,00 | |
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 197,00 € 147,75 |
Über diesen Artikel
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
autoignition temp.
630 °C (DIN 51794)
potency
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>360 °C
mp
203-206 °C
transition temp
flash point 245 °C
solubility
7.5 mg/L
bulk density
350 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=[c]1c2c(c3c([c]1=O)cccc3)cccc2
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
InChI key
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 206 °C
Melting range (upper value): ≤ 210 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| solubility 7.5 mg/L | solubility - | solubility 0.00007 g/L | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp >360 °C | bp - | bp - | bp - |
| mp 203-206 °C | mp 209-212 °C (lit.) | mp - | mp 247-252 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. no temp limit | storage temp. 2-30°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
473.0 °F
flash_point_c
245 °C
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8075640100 | 04022536396552 |
| 8075640025 | 04022536396545 |