Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 34,30 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 68,10 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
autoignition temp.
650 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
transition temp
flash point 250 °C
solubility
0.00007 g/L
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=C1c2c(cccc2)C(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
InChI key
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthraquinone
Signalwort
Danger
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
482.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
250 °C - closed cup
Gefahrencodes
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
84-65-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?