Fortfahren mit
8.07476
Isopropylamine
for synthesis
Synonym(e):
Isopropylamine, 2-Aminopropane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
59.11
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
200-860-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 29,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
631 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
330 °C
potency
550 mg/kg LD50, oral (Rat), >400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2-10.4 % (v/v)
pH
13 (20 °C, 700 g/L in H2O)
kinematic viscosity
0.47 cSt(20 °C)
bp
32 °C/1013 hPa
transition temp
flash point -37 °C
density
0.69 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
InChI key
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.687 - 0.688
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.0747747129159330
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
32 °C/1013 hPa
bp
-
bp
33-34 °C (lit.)
bp
32-35 °C, 33-34 °C (lit.)
density
0.69 g/cm3 at 20 °C
density
0.72 g/cm3 at 20 °C
density
0.688 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.688 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
<-13.0 °F - closed cup
flash_point_c
<= -25 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
807476250004022536395487
807476010004022536395463
807476100004022536395470