Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,70 |
Über diesen Artikel
vapor density
2.04 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
9.2 psi ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
755 °F
expl. lim.
10.4 %
impurities
≤3% water
refractive index
n20/D 1.374
bp
32-35 °C, 33-34 °C (lit.)
density
0.688 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
InChI key
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description anhydrous, analytical standard | description ≥99.5% |
| assay ≥97.0% (GC) | assay - | assay ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| bp 32-35 °C, 33-34 °C (lit.) | bp 33-34 °C (lit.) | bp 33-34 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid |
| refractive index n20/D 1.374 | refractive index n20/D 1.374 (lit.) | refractive index n20/D 1.374 (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopropylamin
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
<= -25 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-31-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?