Fortfahren mit
8.07346
Platinum(IV) oxide hydrate
80% Pt, hydrogenation catalyst for synthesis
Synonym(e):
Platinum(IV) oxide hydrate (80% Pt), Platinum dioxide, Adam′s catalyst
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
O2Pt · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.08 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-223-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Platinum(IV) oxide hydrate (80% Pt), hydrogenation catalyst for synthesis
Quality Level
mp
>450 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pt](=O)=O.O
InChI
1S/H2O.2O.Pt/h1H2;;;
InChI key
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (of Pt): 80.0 - 84.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
807346850004027269278212
807346000104022536395111