Fortfahren mit
8.07104
Palladium/charcoal activated
10% Pd, hydrogenation catalyst (oxidic form) for synthesis
Synonym(e):
Pd/C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 328,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.22
Form:
powder
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Palladium/charcoal activated (10% Pd), hydrogenation catalyst (oxidic form) for synthesis
Quality Level
form
powder
autoignition temp.
460 °C
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Application
  • Combining the use of solid-supported transition metal catalysis with microwave irradiation in solution-phase parallel library synthesis.: This research explores the combination of solid-supported transition metal catalysis, including palladium on activated charcoal, with microwave irradiation to enhance the efficiency of solution-phase parallel library synthesis. This method allows for the rapid synthesis of diverse chemical libraries, making it particularly useful for drug discovery and development (Organ MG et al., 2003).
Analysis Note
Assay (ICP-OES): 9.0 - 11.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity (ICP-OES): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
75992276707330108
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bulk density
400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
autoignition temp.
460 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pH
-
pH
-
pH
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
807104001004022536393964
807104000504027269276089