Merck
330108
Sigma-Aldrich
Palladium auf Kohlenstoff
Evonik NOBLYST® P1173 10% Pd
Synonym(e):
Pd/C
About This Item
Lineare Formel:
Pd
Molekulargewicht:
106.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Enthält
~50% water
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Kennzeichnungsgrad
10 wt. % loading (dry basis)
Gewicht
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon, wet support
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
PD/C wird als Katalysator für die Hydrierung von Ketonen, Alkynen, Alkenen, Nitrilen, Aziden, Iminen, Nitrogruppen und heterozyklischen aromatischen Verbindungen verwendet.
Anwendung
In aktuellen Zeitschriftenartikeln wird Pd/C auch für Folgendes verwendet:
  • Transferhydrierung aromatischer Nitroverbindungen in Aniline in Gegenwart von Methanol als umweltfreundlichem Reduktionsmittel.
  • N-Methylierung von Nitroarenen und Aminen.
  • Aminocarbonylierung von Aryl-Iodiden zur Synthese primärer Amide.
  • Direkte C-2-Arylierung von Indol mit Arylboronsäure.
  • Polyamidsynthese mittels Carbonylierungs-Polykondensationsreaktion.
Das Produkt kann mit unserem Benchtop-Wasserstoffgenerator H-Genie Lite (Z744083) verwendet werden.
Katalysator für:
  • Stille-Kupplung
  • Hydrogenisierungsreaktionen
  • Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung und Heck-Mizoroki-Reaktionen
  • Deoxygenierung
  • Oxidationsreaktionen
  • Kupplungsreaktionen
Rechtliche Hinweise
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Direct C-H bond activation: palladium-on-carbon as a reusable heterogeneous catalyst for C-2 arylation of indoles with arylboronic acids
Bhattacharjee P, et al.
New. J. Chem., 44, 7675-7682 (2020)
Commercial Pd/C-catalyzed N-methylation of nitroarenes and amines using methanol as both C1 and H2 source
Goyal V, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 84, 15389-15398 (2019)
Palladium on Carbon
Anthony OK and Ichiro S
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Pd/C-catalyzed transfer hydrogenation of aromatic nitro compounds using methanol as a hydrogen source
Goyal V, et al.
Journal of the Indian Chemical Society, 98, 100014-100014 (2021)
Pd/C-catalyzed facile synthesis of primary aromatic amides by aminocarbonylation of aryl iodides using ammonia surrogates
Mane RS and Bhanage BM
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 76122-76127 (2015)
Verwandter Inhalt
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.