Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
5.8 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
>500 °C
potency
1290 mg/kg LD50, oral (Rat), 270 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-8.7 % (v/v)
bp
145 °C/1013 hPa
mp
3 °C
transition temp
flash point 40 °C
solubility
1000 g/L
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1ccc(cc1)C
InChI
1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
InChI key
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
<li><strong>Hämokompatible Nanomaterialien für die Biosensorik: </strong>4-Methylpyridin wird als Funktionalisierungsmittel bei der Synthese des Materials 3-n-Propyl(2-amino-4-methyl)pyridiumchlorid (SiAMPy+Cl-) durch ein Sol-Gel-Verfahren zur Herstellung stabiler Nanokonjugate mit Goldnanopartikeln (AuNPs-SiAMPy+) verwendet (Lima et al., 2022).</li>
</ul>
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,953 - 0,955
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay 98% | assay 99% |
| solubility 1000 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| mp 3 °C | mp 2.4 °C (lit.) | mp 182-185 °C (lit.) | mp −19 °C (lit.) |
| density 0.95 g/cm3 at 20 °C | density 0.957 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.957 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 145 °C/1013 hPa | bp 145 °C (lit.) | bp - | bp 144 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methylpyridin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8070490010 | 04027269277789 |
| 8070490100 | 04022536393292 |
| 8070490500 | 04022536393308 |