Merck
P42606
Sigma-Aldrich
4-Picolin-N-oxid
98%
Synonym(e):
4-Methyl-pyridin-1-oxid
Größe auswählen
25 G
€ 51,20
€ 51,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 51,20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
Beilstein:
106329
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 51,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
182-185 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
InChIKey
IWYYIZOHWPCALJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
300.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
149 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)