Fortfahren mit
8.07044
Phenylacetylene
for synthesis
Synonym(e):
Phenylacetylene, Ethynylbenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,60
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
208-645-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 46,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
2.7 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
142-144 °C/1013 hPa
mp
-44.8 °C
transition temp
flash point 27 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1(ccccc1)C#C
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
InChI key
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.934
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.096358.01372117706
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
bp
142-144 °C/1013 hPa
bp
136 °C/1013 hPa
bp
136 °C/1013 hPa
bp
142-144 °C (lit.)
mp
-44.8 °C
mp
-95 °C
mp
-95 °C
mp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-91-1
CAS No.
123-91-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
807044002504022536393186
807044010004022536393193