Fortfahren mit
8.01372
Ethylbenzol
for synthesis
Synonym(e):
Ethylbenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.17
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-849-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
136 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
9.5 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
9.5 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
potency
3500 mg/kg LD50, oral (Rat), 15354 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
kinematic viscosity
0.63 cSt(40 °C)
bp
136 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
transition temp
flash point 15 °C
solubility
0.2 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Gate-opening Induced by C8 Aromatics in a Double Diamondoid Coordination Network: Diese Studie unterstreicht die einzigartigen Strukturumwandlungen in einem Doppel-Diamantoid-Koordinationsnetzwerk, ausgelöst durch die Adsorption von Ethylbenzol und anderen C8-Aromaten, was das Potenzial für molekulare Sieb- sowie Sensoranwendungen verdeutlicht (Zaworotko et al., 2024).
  • Correlations between blood volatile hydrocarbon concentrations in different types of fire-related deaths: Diese Forschungsarbeit untersucht die Konzentrationen von Ethylbenzol und anderen flüchtigen Kohlenwasserstoffen im Blut von Personen, die bei Bränden ums Leben gekommen sind, und erforscht Korrelationen mit Expositionswerten und Brandkenngrößen (Nishitani et al., 2023).
  • VOC data-driven evaluation of vehicle cabin odor: from ANN to CNN-BiLSTM: In diesem Artikel wird ein neuartiger Ansatz vorgestellt, der künstliche neuronale Netze und konvolutionales BiLSTM zur Analyse von VOC wie Ethylbenzol in Fahrzeugkabinen verwendet und Einblicke in die Auswirkungen auf die Luftqualität und Geruchswahrnehmung bietet (Du et al., 2024).
  • Exposure and health risk assessment of volatile organic compounds among drivers and passengers in long-distance buses: Es wird die Exposition gegenüber Ethylbenzol und anderen flüchtigen organischen Verbindungen in Fernbussen analysiert und die damit verbundenen Gesundheitsrisiken für Fahrer und Passagiere werden bewertet (Chang et al., 2024).
  • Exhaled Volatile Organic Compounds for Asthma Control Classification in Children with Moderate to Severe Asthma: Results from the SysPharmPediA Study: In dieser Studie wird die Verwendung der Ausatemkonzentrationen von Ethylbenzol als Biomarker für die Klassifizierung der Asthmakontrolle bei Kindern untersucht. Dabei handelt es sich um eine nicht invasive Methode zur Überwachung und Behandlung der Erkrankung (Maitland-van der Zee et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (GC, Flächen%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,866 - 0,867
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1229E1250803079
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
99%
assay
≥99.5% (GC)
grade
synthesis grade
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
analytical standard
solubility
0.2 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
expl. lim.
1.0-7.8 % (v/v)
expl. lim.
6.7 %
expl. lim.
6.7 %
expl. lim.
6.7 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylbenzol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
target_organs
hearing organs
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
801372904504022536880921
801372010004022536366449
801372100004022536366456