Fortfahren mit
8.07041
2-Pyrrolidone
for synthesis
Synonym(e):
2-Pyrrolidone, γ-Butyrolactam
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.10
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
210-483-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.04 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
395 °C
potency
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.8-16.6 % (v/v)
pH
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
25.5 °C (External MSDS)
transition temp
flash point 138 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1CCCC1=O
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChI key
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.110 - 1.112
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.005745.43899W482900
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
-
mp
25.5 °C (External MSDS)
mp
-24 °C
mp
-24 °C
mp
23-25 °C (lit.)
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
807041025004022536393148
807041100004022536393155
807041902504022536884615
807041000504022536393131