Fortfahren mit
8.07020
Aminopropanol
(mixture of isomers) for synthesis
Synonym(e):
Aminopropanol, Aminoisopropyl alcohol, Hydroxypropylamine, Isopropanolamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,70
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,40
190 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.740,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCH2CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.11
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
201-162-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
€ 35,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.93 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
335 °C
potency
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.9-10.4 % (v/v)
pH
11.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
160 °C
mp
2 °C
transition temp
flash point 71 °C
density
0.962 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCC(O)C
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
InChI key
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.961
1-amino-2-propanol (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.074768.07480238856
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
160 °C
bp
32 °C/1013 hPa
bp
-
bp
160 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
density
0.962 g/cm3 at 20 °C
density
0.69 g/cm3 at 20 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
2 °C
mp
-
mp
<-60 °C
mp
24-26 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
807020100004022536392721
807020919004027269069803
807020010004022536392714
807020920004027269138882