Fortfahren mit
8.06031
2-Methyl-1-butanol
for synthesis
Synonym(e):
2-Methyl-1-butanol, 2-Methylbutyl alcohol, sec-Butyl carbinol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
205-289-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 74,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
4.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
340 °C
potency
4170 mg/kg LD50, oral (Rat), 2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-10.3 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
mp
-70 °C
transition temp
flash point 42.5 °C
solubility
36 g/L
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(CC)C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.819
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.222638.2092565990
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
36 g/L
solubility
125 g/L
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
oil
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
density
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-1-butanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
108.5 °F - closed cup
flash_point_c
42.5 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
806031100004022536388922
806031050004022536388915
806031010004022536388908