Fortfahren mit
8.05804
4-Methyl-2-pentanol
for synthesis
Synonym(e):
4-Methyl-2-pentanol, Methyl isobutyl carbinol, Isobutyl methyl carbinol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,20
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.17
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-551-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 29,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
7.06 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
305 °C
potency
2590 mg/kg LD50, oral (Rat), 2884 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-5.5 % (v/v)
bp
130-133 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
transition temp
flash point 41 °C
solubility
16.4 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CC(C)C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI key
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.808
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1099168.2082002474
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.7% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
16.4 g/L
solubility
-
solubility
14.1 g/L
solubility
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
bp
130-133 °C/1013 hPa
bp
132 °C (lit.)
bp
117-118 °C
bp
117-118 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
density
0.802 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
105.8 °F - closed cup
flash_point_c
41 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
805804010004022536387543
805804999904022536387567
805804100004022536387550