Fortfahren mit
02474
4-Methyl-2-pentanon
analytical standard
Synonym(e):
Isobutylmethylketon, Isopropylaceton, MIBK, Methylisobutylketon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 219,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-550-1
Beilstein/REAXYS Number:
605399
MDL number:
€ 219,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3.5 (vs air)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
840 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.395 (lit.), n20/D 1.396
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
density
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methyl-2-pentanon (Methylisobutylketon (MBK)) ist ein organisches Lösungsmittel, das in verschiedenen industriellen Anwendungen in Form einer klaren farblosen Flüssigkeit mit angenehmem Geruch häufig eingesetzt wird. Es wird gelegentlich als flüchtiger Bestandteil im Urin gefunden und ist somit ein biologischer Marker für die berufsbedingte Exposition gegenüber diesem Lösungsmittel. Es wird als Lösungsmittel für Gummis, Harze, Farben, Lacke und Nitrocellulose verwendet.
Application
MBK kann als interner Standard in der GC/MS-Analyse zur Bestimmung von Fehlaromen in Milch verwendet werden, die durch Festphasen-Mikroextraktion, Massenspektrometrie und multivariater Analyse (SPME-MS-MVA) extrahiert werden. 4-Methyl-2-pentanon kann als analytischer Referenzstandard für die Quantifizierung des Analyten in hydroalkoholischen Matrizes mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie und Diodenarraydetektion verwendet werden.
Other Notes
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W2731045377131.06146
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
application(s)
-
grade
analytical standard
grade
Kosher
grade
-
grade
ACS reagent
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
refractive index
n20/D 1.395 (lit.), n20/D 1.396
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-2-pentanon
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
SPME-MS-MVA as an electronic nose for the study of off-flavors in milk.
Marsili RT
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(2), 648-654 (1999)
HPLC-DAD analysis of ketones as their 2, 4-dinitrophenylhydrazones in Brazilian sugar-cane spirits and rum
Cardoso D, et al.
J. Food Compos. Anal., 16(5), 563-573 (2003)
Ginette Truchon et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 3(3), 137-143 (2006-02-09)
Compartmental and physiologically based toxicokinetic modeling coupled with Monte Carlo simulation were used to quantify the impact of biological variability (physiological, biochemical, and anatomic parameters) on the values of a series of bio-indicators of metal and organic industrial chemical exposures.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
213047-50G04061838772572
02474-5ML04061838617255
EHNC-024741-50UG04065265332675
EHNC-024741-20UG04065265332668
EHNC024741-20UG04061841396888
EHNC024741-50UG04061841396895