Fortfahren mit
8.04107
Glyoxylic acid monohydrate
for synthesis
Synonym(e):
Glyoxylic acid monohydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H2O3·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.05
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
206-058-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
powder
mp
46.7 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)O
InChI
1S/C2H4O4/c3-1(4)2(5)6/h1,3-4H,(H,5,6)/p-1
InChI key
GOCCREQJUBABAL-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Use in oxidation reactions: Glyoxylic acid monohydrate serves as a precursor in the synthesis of porous three-dimensional networks of Pd-Cu aerogel, demonstrating its utility in enhancing catalytic reactions such as formic acid oxidation, applicable in fuel cell technologies and chemical synthesis (Douk et al., 2018).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.14084G4502294632
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
46.7 °C
mp
-93 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
804107010004022536384023
804107025004022536384030
804107002504022536384016