Fortfahren mit
8.14084
Glyoxylsäure
(50% solution in water) for synthesis
Synonym(e):
Glyoxalsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
10 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
2528 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
0.3 (19.5 °C in H2O)
bp
111 °C/1013 hPa
mp
-93 °C
density
1.34 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Weiterentwicklung der Synthese von mesoporösem Kohlenstoff für Superkondensatoren: Die Forschungsergebnisse unterstreichen die Verwendung von Glyoxylsäure als Vernetzungsmittel bei der Synthese mesoporöser Kohlenstoffe, wodurch deren Funktionalität für Superkondensatoranwendungen verbessert wird. Diese Studie liefert wichtige Erkenntnisse zum Design von fortschrittlichen Energiespeichermaterialien (Song et al., 2023).
  • Duroplast-Folien und -Beschichtungen: Die Verwendung von Glyoxylsäure zur Herstellung von duktilen Duroplast-Folien und -Beschichtungen mit hohem Ligningehalt unterstreicht ihre Anwendbarkeit in der nachhaltigen Werkstofftechnik. Dieser Ansatz bietet neue Möglichkeiten für die Entwicklung umweltfreundlicher Beschichtungen und Folien (Boarino et al., 2023).
  • Organische Synthese: Eine neuartige decarboxylierende N-Formylierung von Aminen unter Verwendung von Glyoxylsäure, die durch H2O2 gefördert wird, wurde dokumentiert und unterstreicht ihre Rolle als Reagenz in der organischen Synthese. Diese Methode stellt einen signifikanten Fortschritt bei der Synthese von Aminderivaten dar (Wu et al., 2023).
  • Verbesserung der Lumineszenz in kovalenten organischen Gerüstverbindungen: Eine Studie zeigt den Einbau von Glyoxylsäure als Linker in zweidimensionale kovalente organische Gerüstverbindungen, was deren Lumineszenz signifikant erhöht. Dieses Ergebnis eröffnet neue Möglichkeiten für den Einsatz dieser Materialien in optoelektronischen Anwendungen (Yang et al., 2023).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): 47,0–53,0 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,330–1,340
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.04107294632G4502
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
-93 °C
mp
46.7 °C
mp
-
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
powder
form
-
form
-
bp
111 °C/1013 hPa
bp
-
bp
67 °C/18 mmHg (lit.)
bp
-
density
1.34 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c