Fortfahren mit
8.04012
Furfural
for synthesis
Synonym(e):
Furfural, 2-Furancarbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 30,30
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,50
29 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 722,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.08
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
202-627-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
162 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
1 hPa ( 20 °C)
€ 30,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
315 °C
potency
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.1-19.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
162 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
transition temp
flash point 60 °C
solubility
83 g/L
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[o]1c(ccc1)C=O
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChI key
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Electrocatalytic conversion of furfural: Zhu et al. reviewed the mechanisms, catalysts, and perspectives on the electrocatalytic conversion of biomass-derived furan compounds, including furfural. This process emphasizes the potential of furfural in green chemistry and chemical process optimization (Zhu et al., 2024).
  • Biocatalytic production of furfural: Gong et al. explored the use of electron-rich Ru supported on N-doped coffee biochar for the selective reductive amination of furfural to furfurylamine, highlighting a novel method for furfural utilization in pharmaceutical synthesis and biomass chemical production (Gong et al., 2024).
  • Use of furfural in detoxification: Wang et al. discussed the application of microalgae in the detoxification of lignocellulosic pretreatment wastewater, demonstrating furfural′s role in the sustainable management and resource utilization of wastewater, contributing to environmental and chemical process optimization (Wang et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.158 - 1.160
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
319910W24892404623
Furfural analytical standard
Supelco
04623
Furfural
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
grade
analytical standard
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
assay
≥98% (GC)
assay
99%
assay
≥98%
assay
≥98.5% (GC)
solubility
83 g/L
solubility
-
solubility
95% ethanol: soluble 1 mL/mL, clear
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
bp
162 °C/1013 hPa
bp
162 °C (lit.)
bp
162 °C (lit.)
bp
162 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
804012010004022536383569
804012050004022536383576
804012902904027269042240
804012100004022536383583