Fortfahren mit
8.02810
2-Chloropropionic acid
for synthesis
Synonym(e):
2-Chloropropionic acid, α-Chloropropionic Acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,10
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 917,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.52
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
209-952-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥93.0% (GC)
Form:
liquid
€ 39,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
4 hPa ( 60 °C)
Quality Level
assay
≥93.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
550 °C
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
185-186 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
transition temp
flash point 107 °C
density
1.27 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(C)C(=O)O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
InChI key
GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.260 - 1.270
2,2-Dichloropropionic acid (GC, area%): 3.0 - 7.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.2033175940109274
assay
≥93.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (T)
assay
92%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
-12 °C
mp
<-10 °C
mp
33-36 °C
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
flakes
form
-
bp
185-186 °C/1013 hPa
bp
-
bp
82 °C/0.05 mmHg
bp
170-190 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802810050004022536376233
802810010004022536376226
802810902504027269000370