Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5COCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-331-9
Beilstein/REAXYS Number:
1757862
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
flakes
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
flakes
bp
82 °C/0.05 mmHg
mp
33-36 °C
functional group
carboxylic acid, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
GPPUPQFYDYLTIY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?