Fortfahren mit
8.02668
Ethyl crotonate
for synthesis
Synonym(e):
Ethyl crotonate, Crotonic acid ethyl ester, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH=CHCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
210-808-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 86,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
65 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
138-140 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 2 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChI key
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.209168.00238552852
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
138-140 °C/1013 hPa
bp
-
bp
271 °C/1013 hPa
bp
122-126 °C/10 mmHg (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup