Fortfahren mit
8.00238
Ethyl cinnamate
for synthesis
Synonym(e):
Ethyl cinnamate, Ethyl trans-3-phenylpropenoate, Cinnamic acid ethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH=CHCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 74,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
271 °C/1013 hPa
mp
6-7 °C
transition temp
flash point 135 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
InChI key
KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
275.0 °F
Flammpunkt (°C)
135 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)