Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 35,10 | |
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 51,20 | |
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 146,00 |
Über diesen Artikel
grade
anhydrous
Quality Level
form
powder
potency
418 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
735 °C
solubility
soluble 585.9 g/L
density
3.36 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Co+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Application
CoCl2 can be used as a catalyst:
- For the dealkylation of tertiary amines.
- In the synthesis of thioketones and thioaldehydes via thionation of carbonyl compounds in the presence of bis(trimethylsilyl) sulfide.
- In the oxidation of aromatic and aliphatic aldehydes to carboxylic acids in the presence of molecular oxygen and acetic anhydride.
- In the stereoselective opening of epoxides with N-substituted anilines.
CoCl2 can also be used as:
- A precursor to synthesize magnetic cobalt nanorods via decomposition of the cobalt coordination complex.
- A catalyst to prepare acid anhydrides by the reaction of acid chlorides with carboxylic acids.
- A reagent in the carbon-carbon bond-forming reactions involving active methylene compounds.
Analysis Note
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| density 3.36 g/cm3 at 25 °C | density - | density - | density 1.01 g/mL at 20 °C |
| mp 735 °C | mp 724 °C (lit.) | mp 724 °C (lit.) | mp - |
| potency 418 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7646-79-9
7646-79-9
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8025400025 | 04022536374031 |
| 8025400010 | 04027269276645 |
| 8025400100 | 04022536374048 |